Brännare, Teclu
Leverantör: Usbeck
451-1364EA 3700 SEK
451-1364 451-1370
Brännare, Teclu
Värmeapparater Brännare, gas
Förnicklad mässing.
  • Brännare med sparlåga och luftreglering för propangas
Brännarrör, diam: 20 mm
Gasförbrukning: 44 l/timme
Max temperatur: 1305 °C
Vikt: 650 g
Höjd: 180 mm