Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Homogenisatorer
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/01/18989401.jpg
Homogenisatorer finns som engångs, handhållna för mikrorör, knivhomogenisatorer och lab-blenders för komogenisering av fasta och flytande prover i steripåsar. Det finns homogenisatorer för volymer 0,1 till 30 000 ml.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"97"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Pistill och mikrorör tillverkade i polybutylen-tereftalat i renrum av klass 10 000, ISO-klass 7, M5.5. För homogenisering av celler och växtvävnad ell...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Rör i borosilikatglas, PTFE pistill och stav i rostfritt stål. Används för att minska storleken och homogenisera olika prover, speciellt biologiskt ma...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Dispersing element, Knivaggregat S12N-12S, Sågtandad, För: VDI 12, Stator/rotor Ø: 12 / 8,5 mm, Volym: 2 - 100 ml
Artikel nummer : (431-0109)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Volymområde 0,1 till 100 ml. Ergonomisk, lätthanterlig homogenisator med låg vikt som kan hållas direkt i handen. Idealisk för arbete med DNA, RNA, PC...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Sample volumes from 80 to 400 ml.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Dispersing element for VDI 25, S100-adapter, för VWR-, IKA- och Kinematica-knivaggregat, -, Stator/rotor Ø: - mm, Volym: - ml
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Kompakt och användarvänlig lab blender, för provvolym 50 - 400 ml. Blandar effektivt fasta eller flytande prover i alla typer av sterilpåsar (vanliga ...
Leverantör:  BERTIN
Beskrivning:   The Precellys lysing kits offer the best versatility of volumes and grinding material to process any type of samples: Human, animal, plants, microorga...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 97
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Nästa