Homogenisator, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
Leverantör: IKA
ULTRA-TURRAX®
431-0189EA 12600 SEK
431-0189 431-0250 431-0179 IKAA3737001 431-0188
Homogenisator, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
Homogenisatorer Homogenisatorer, handhållna
Volymområde 0,5 till 100 ml. Med brett hastighetsområde för arbete med höga hastigheter även med små rotordiametrar.
  • Snabbt och enkelt byte av knivaggregat
  • Utmärk hastighetsstabilitet med diverse media
  • Engångsknivaggregat i plast finns i två storlekar. Idealisk för PCR
Certifikat: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 30
Leveransinformation: Levereras med förvaringsväska för motor och tillbehör. Exkl. knivaggregat.