Homogenisatorsystem, ULTRA-TURRAX® Tube Drive
Leverantör: IKA
ULTRA-TURRAX®
431-2897EA 11650 SEK
431-2897 431-2894 431-2898
Homogenisatorsystem, ULTRA-TURRAX® Tube Drive
Homogenisatorer Homogenisatorer, bordsmodeller
Universal disposable disperser system with disposable sample tubes that can be hermetically sealed. Provides protection and security from infectious sample materials, toxic substances or substances with strong odours. Ideal for use in medical, pathology, toxicology, pharmaceutical, immunology, veterinary, clinical, food and cosmetics applications. Units are easy and quick to use, enable standardised working, are suitable for individual use or for use in series and feature an anti locking function.
  • Finfördela, blanda och mal med en enda motorenhet
  • Skyddar användarna från farliga prover och ökar säkerheten tack vare låg spänning (24 V)
  • Hygienisk och ren utan någon risk för korskontaminering
  • Engångsrör kan förseglas hermetiskt
  • Stängt provsystem i kemikalieresistent plast
IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 20
Certifikat: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 20
Beställningsinformation: ULTRA-TURRAX® Tube Drive levereras med en krok för borttagning av rotor-enheten, exkl rör. Tillbehören beställs separat.