Homogenisator, TH220-PCR med OmniTip Kit
Leverantör: Omni International
432-1861EA 30625 SEK
432-1861
Homogenisator, TH220-PCR med OmniTip Kit
Homogenisatorer Homogenisatorer, handhållna
Kraftfull, tyst homogenisator (72 db) som är bekväm och enkel att använda. Idealisk för PCR samt RNA och DNA provberedning.
  • Ergonomisk, passar bekvämt i handen
  • Engångsknivaggregat OmniTip är idealiska för små prover och när risken för korskontaminering bör elimineras
  • OmniTip kan autoklaveras vid 250 °C upp till 7 gånger och kan återanvändas vid behov
Leveransinformation: Levereras med en adapter för OmniTip och 12 st OmniTip: 6 för mjuk vävnad och 6 för hårt material.