Du sökte efter: Lab blender
14  results were found
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (710-0958)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Sample volumes from 80 to 400 ml.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (710-2143)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The VWR® Star Blender 400 Silent is a highly efficient laboratory blender for solid sample preparation. With a sterile bag, it guarantees optimal bacte...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Compact and easy to use blender, for sample volumes of 50 to 400 ml, efficiently blends solid or liquid samples in any sterile bags (plain or filter b...
Leverantör: INTERSCIENCE
Beskrivning: BagMixer® are highly efficient laboratory blenders for solid sample preparation. With a sterile bag, they guarantee optimal bacterial extraction in les...
Leverantör: INTERSCIENCE
Beskrivning: Laboratory blender for sample volumes of 5 to 80 ml.
Leverantör: Seward (FermionX)
Beskrivning: Stomacher® lab-blender erbjuder snabb och säker blandning och homogenisering av många olika laboratorieprover. Stomacher® lab-blender arbetar genom på...
Leverantör: Seward (FermionX)
Beskrivning: Stomacher® lab-blender erbjuder snabb och säker blandning och homogenisering av många olika laboratorieprover. Stomacher® lab-blender arbetar genom på...
Leverantör: INTERSCIENCE
Beskrivning: JumboMix® 3500 are highly efficient lab blenders for solid sample preparation. With a sterile bag, they guarantee optimal bacterial extraction in less ...
Artikel nummer : (SEWA4500/000/EU)
Leverantör: Seward (FermionX)
Beskrivning: The robust Stomacher® 4500 is ideal for the BAM large volume testing procedures from 1000 to 4500 ml.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (432-0161)
Leverantör: Seward (FermionX)
Beskrivning: För provvolymer från 80 till 400 ml, Stomacher® lab-blender erbjuder snabb och säker blandning och homogenisering av många olika laboratorieprove...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (710-0583)
Leverantör: IUL Instruments SA
Beskrivning: For medical samples, volumes up to 80 ml. Compact and easy to use blender with stainless steel chamber, for aseptic and simple homogenisation. Paddles...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (710-1646)
Leverantör: Aes Laboratoire
Beskrivning: For sample volumes of 1200 to 4000 ml. The Smasher™ XL is a sample peristaltic blender which has a leak-free and corrosion resistant blending chamber ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (432-1850)
Leverantör: Aes Laboratoire
Beskrivning: Homogeniser, Lab paddle blender, Smasher® blender, Hastighet: Justerbar: 500 min⁻¹ (långsam), 560 min⁻¹ (normal) eller 620 min⁻¹ (snabb), Volym: 80 - 400 ml
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (710-0228)
Leverantör: Aes Laboratoire
Beskrivning: För provvolymer 80 eller 400 ml. Kompakt lab blender, lätt att använda med rostfri kammare och paddlar som effektivt blandar prover i fast eller flyta...
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom