Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Hygrometrar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/13/18989413.jpg
En hygrometer mäter luftfuktighet. Hygrometrar finns i fickförmat och för väggmontering, båda analoga och digitala. De flesta hygrometerna har termometer och kallas därför ofta termohygrometer. Speciella funktioner kan vara mätning av daggpunkt, funktsensorer påverkas inte av kondencering, visar både kontinuerlig och relativ fuktighet, minne för högsta och lägsta temperatur och trådlös dataöverföring.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"51"
Sortera efter:
Artikel nummer : (620-0915)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Denna digitala termohygrometer är utformad för mätning av temperatur och luftfuktighet i kylskåp och frysar. Den är lämplig för användning vid livsmed...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (620-1921)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   This instrument is suitable for routine measurements, monitoring round the clock, quality controls and critical experimental requirements. It shows th...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   This instrument with internal sensor is designed for measurement of relative humidity (RH) and temperature.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (620-0923)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Denna analoga termohygrometer för alla miljöer kan användas i inkubatorer, kylskåp och frysar. Den har en visartavla med vit bakgrund och kontrasteran...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (620-1952)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   This precision thermo-/hygro-/barometer features additional derived units: Dew point temperature, wet bulb temperature, moisture content and absolute ...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (628-0021)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   This thermo-hygrometer provides instant readings for constant monitoring labs, fume hoods, walk-ins, plant areas, and storage facilities.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (620-1951)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   This handheld instrument is designed to measure temperature and humidity in air conditioning and ambient air monitoring. It provides a quick response ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   This thermo-hygrometer measures temperature and relative humidity displaying both on a dual-LCD. Designed for monitoring conditions in cleanrooms, com...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 51
  1  2  3  4  5  6  7  Nästa