Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (3)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Hygrometrar, analoga
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/91/18944891.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Artikel nummer : (620-0923)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Denna analoga termohygrometer för alla miljöer kan användas i inkubatorer, kylskåp och frysar. Den har en visartavla med vit bakgrund och kontrasteran...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (620-0921)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Bo och urtavla i vitt och röda tim-, minut- och sekundvisare.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  AMARELL, ARNO
Beskrivning:   This precision wall hygrometer is suitable for indoor applications. Brass and stainless steel case. Mercury filling.
Artikel nummer : (SIMELI0055)
Leverantör:  TQC
Beskrivning:   This high precision destructive hygrometer is designed for applications in concrete, sand cement, and other construction materials. The water present ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  ALLA ATELIERS
Beskrivning:   Analog hygrometer, –30...+60 °C; 0 - 100% RH, Diam.: 90 mm
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (AMARLF105562)
Leverantör:  AMARELL, ARNO
Beskrivning:   This hair hygrometer is used for precise measuring of relative humidity.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (620-0621)
Leverantör:  MOINEAU
Beskrivning:   This hair hygrometer with analogue needle thermometer is designed for use in measuring dew point.
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 7  av 7