Du sökte efter: Ismaskiner
Vi har ismaskiner i rostfritt stål med luft- eller vattenkylning för produktion av isbitar/kuber eller flingor.
Vi har ismaskiner i rostfritt stål med luft- eller vattenkylning för produktion av isbitar/kuber eller flingor.
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: PORKKA SCANDINAVIA AB
Beskrivning: Ice flakers produce ice flakes that are dry and compact, this allows the ice to remain free flowing for easy use even after long storage periods.They ...
Leverantör: PORKKA SCANDINAVIA AB
Beskrivning: Ice maker, Typ: Ice cubes, Ismaskin för kuber, KL 32
Artikel nummer : (BELAF388740000)
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: This compact device can be attached to a liquid CO₂ cylinder (not included) equipped with a dip tube to produce a ready-to-use 250 to 350 g block of d...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (HOSHCM140-KE)
Leverantör: HOSHIZAKI
Beskrivning: The CM series produce cubelet ice that is easy to maintain and clean. It is used in the food, beverage and healthcare sectors.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (HOSHFM-170AKE)
Leverantör: HOSHIZAKI
Beskrivning: The FM-170AKE (-N) is a modular ice machine that, depending on the model, produces flake ice or nugget ice.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom