Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Inkubatorer
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/30/18989430.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"50"
Sortera efter:
Artikel nummer : (1.13311.0001)
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Liten, kompakt inkubator för horisontell eller vertikal inkubering av dip-slides (18st) eller plattor (12st).
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   De digitala inkubatorerna IL 10, IL 23 och IL 56 är en ekonomisk och utrymmesbesparande lösning för mikrobiologi- och hematologitillämpningar. Tempera...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These incubators with natural air convection feature a stainless steel inner chamber, a powder coated sheet exterior and an internal glass door. All m...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Inkubator med naturligt luftflöde för standardapplikationer. Innerdörr i glas, kammare i rostfritt stål.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These compressor cooled incubators with forced air convection have a temperature range between +3 to 70 °C and feature a stainless steel inner chamber...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Inkubatorn med Peltier-teknik erbjuder en ekonomisk och utrymmesbesparande lösning för mikrobiologiska tillämpningar under rumstemperatur. Temperature...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These compressor cooled incubators with forced air convection feature a stainless steel inner chamber and a powder coated sheet exterior. The IL 68R h...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Cooled incubators with Peltier technology feature excellent temperature stability and uniformity. They are energy efficient and environmentally friend...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 50
  1  2  3  4  5  6  7  Nästa