Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
co2-inkubatorer
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/79/18944979.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Sortera efter:
Leverantör:  HERAEUS
Benämning:   These CO2 incubators embody an innovative generation of equipment offering optimum protection from contaminants. They guarantee optimum rep...
Leverantör:  HERAEUS
Benämning:   The Heracell™ VIOS series has been designed for sensitive cultures like stem and primary cells in leading research, pharmaceutical and clinical applic...
Leverantör:  HERAEUS
Benämning:   HERAcell® i-serien CO₂-inkubatorer ger stabil, noggrant övervakad odlingsmiljö och ger värdefulla cell- och vävnadsodlingar ett oöverträffat skydd mot...
Leverantör:  HERAEUS
Benämning:   Large capacity Reach-In CO2 incubator offers a broad range of built-in features that provide optimal flexibility. This unit provides elevat...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (390-0456)
Leverantör:  HERAEUS
Benämning:   Midi 40 CO₂-inkubatorn passar för dig som behöver en kompakt inkubator för att hantera små batcher, göra egna experiment eller har begränsat arbetsutr...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Binder
Benämning:   CO₂ incubators with a built in CO₂ sensor which can be sterilised. Units offer optimum growth conditions for cell cultures and meet demandi...
Leverantör:  MEMMERT
Benämning:   Standardmodell som kan uppgraderas med sex moduler för optimal hygien, komfort, dokumentation och programmering. Komfortmodulen har två gasanslutninga...
Leverantör:  Binder
Benämning:   The C-170 CO2 incubator provides ideal, reproducible growth conditions for cell cultures. The unique deep-drawn stainless steel, obstructio...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 10
  1  2  Nästa