Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (10)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
kylinkubatorer
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/70/18945070.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   These compressor cooled incubators with forced air convection feature a stainless steel inner chamber and a powder coated sheet exterior. The IL 68R h...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Inkubatorn med Peltier-teknik erbjuder en ekonomisk och utrymmesbesparande lösning för mikrobiologiska tillämpningar under rumstemperatur. Temperature...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   These compressor cooled incubators with forced air convection have a temperature range between +3 to 70 °C and feature a stainless steel inner chamber...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   These compressor-cooled incubators, with forced air convection and fan speed control, feature an acid-proof stainless steel (DIN1.4301) inner chamber ...
Artikel nummer : (390-0963)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   The INCU-Line® Tower is a general purpose, dual chamber, cooled incubator with forced convection. This digital cooled incubator with Peltier technolog...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Binder
Benämning:   Kylinkubatorer används huvudsakligen för odlingar som måste utföras vid temperaturer under rumstemperatur eller om hög omgivningstemperatur inte kan u...
Leverantör:  Binder
Benämning:   These energy efficient cooled incubators have been designed for use in the temperature range from +4 to 100 °C. They feature a Peltier cooling system ...
Leverantör:  MEMMERT
Benämning:   The Generation 2012 range has a choice of Peltier cooled models with a temperature range up from zero up to +70 °C. There is a choice of two different...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 11
  1  2  Nästa