Du sökte efter: UV-lampor
24  results were found
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (1.13203.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: UV-lampa för användning med Fluorocult® odlingsmedia.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (1.12537.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: UV lamp for TLC, 254 nm
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivning: Ultraviolet light is considered an ancillary disinfectant to chemical disinfectants in the healthcare environment.
Artikel nummer : (SIMELD7220)
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: This robust, handheld rechargeable inspection spotlight is used to detect contaminations that react under UV-illumination and cannot be seen with nake...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (135-6040)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: UV-lampa, UV-ljus, tillval, fabriksinstallation
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (SIMELD7290)
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: This UV pocket flashlight is designed to detect contaminations that react under UV illumination and can not be seen with naked eye such as some organi...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (PIER95035)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: This compact ultraviolet lamp is intended for longwave, midrange and shortwave UV applications (252 nm, 302 nm and 365 nm). The lamp's innovative desi...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivning: UV-lampa, B-100AP, 100 W, 365 nm
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivning: Lampa, UV, handhållen, Handheld, UVGL-55, 6 W, 254/365 nm
Leverantör: CONSORT
Beskrivning: UV-lampa, UV lamp with filter, UV lamp, 200×85×60 mm, 1×6 W, Intensitet: 710 µW/cm², 254 nm, B×D×H: 200×85×60 mm
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivning: Select from lamps with four, six or eight watts. Models available include 254 nm shortwave, 365 nm longwave, or a combination UV wavelengths, or UV an...
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivning: Made of durable, lightweight plastic, these compact 4 W UV lamps can be used as a handheld instrument or hands-free in combination with an optional st...
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivning: UV-lampa, Tre våglängder, UV-lampa, 394×76×114 mm, 3UV™, 3UV-38, 8 W, 254/302/365 nm, B×D×H: 394×76×114 mm
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivning: These lamps are excellent for quick field inspection or fluorescence applications.
Artikel nummer : (UVPA95-0313-02)
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivning: UV-lampa, Flera strålar, UV-lampa med flera strålar, tre höjdlägen, 365/254 nm, kallt vitt sken/norrljus, 230 V, För: För bordsanvändning, MLR-58, 8 W, 365/254 nm
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (UVPA95-0164-02)
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivning: UV-lampa, UV-lampa SL-2M, BLB, För: Dokument- och signaturverifiering, SL-2M, 4 W, 365 nm, B×D×H: 165×146×114 mm
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom