Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (2)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Ljusmätare
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/77/18989477.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Artikel nummer : (662-0940)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Dual displays show lux or foot-candles, or percent differential from a reference point, and the selected light source (daylight, tungsten, fluorescent...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (SIMELU8500)
Leverantör:  TQC
Beskrivning:   LU8500 luxmeter is a digital, handheld with large LCD display.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivning:   The J-Series UV meters are photovoltaic devices for taking repeatable readings of UV light sources in either the 365 nm or 254 nm UV range.
Artikel nummer : (620-0186)
Leverantör:  TESTO
Beskrivning:   In order to have a good quality light, the luminous intensity in workplaces, hospitals, offices and schools has to fulfill specific minimum values. Th...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (620-3304)
Leverantör:  TESTO
Beskrivning:   Mäter ljusintensitet. Sensorn är justerad efter ögats spektrala känslighet. Display med bakgrundsbelysning och automatisk avstängningsfunktion.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (UVPA97-0015-02)
Leverantör:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivning:   This digital UVX Radiometer is used with one of the three interchangeable sensors (ordered separately) for measuring 254nm, 365nm and 302nm UV wavelen...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (761-0411)
Leverantör:  VWR SciEd Collection
Beskrivning:   Ljusmätare, Luxmeter MS6612, Mätområde: 0~ 200,000Lux / 0~ 20,000FC, Noggrannhet: ±3%, Display: 2,000 counts
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (763-0228)
Leverantör:  VWR SciEd Collection
Beskrivning:   En mångsidig ljusmätare med LCD-display. Givaren och den 10 m långa kabeln ger ett exakt mätvärde under vatten och i luften. Mätområde 0-2000 lux, 10-...
UOM:  1 * 1 Each
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 8