Du sökte efter: Belysning
138  results were found
SearchResultCount:"138"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (1.13203.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: UV-lampa för användning med Fluorocult® odlingsmedia.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (1.12537.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: UV lamp for TLC, 254 nm
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (631-1753)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Ring light, VWR®, För: VisiLight® LED, Fibre optic ring light (inner Ø = 66 mm / L = 750 mm)
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: For use with microscope series IT406/407.
Artikel nummer : (631-1085)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This high power 14 W LED source provides a pure-white light (6300 K).
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: For use with microscope series TL534B FL.
Artikel nummer : (631-1780)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This state-of-the-art lighting module is designed as a plug and play spare part for microscopes like the Zeiss Standard 18. The 3 W LED, with a colour...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Other optic versions (eg. flood or diffuse optics) or other colours or colour temperatures are available on request. Please contact your local Avantor...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: VisiLight® I-LED incident lights, with the unique 'modul-LED®' concept, makes it easy to adapt light colour and beam angle to any application simply b...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This fanless cold light source with passive cooling system and compact and stable aluminium housing provides an optimal and homogenous illumination of...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The passively-cooled VisiLight® LED3 cold light source, with fanless cooling system, can be used for a variety of applications, such as quality assura...
Artikel nummer : (631-1086)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The VisiLight® P-LED10 light source features two flexible arms with high efficiency LEDs (3,6 W).
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Ljusledare, Light guide focus, VWR®, För: Fibre optic light guides, Fokusoptik för fiberoptik
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This cold light source with compact and stable aluminium housing and temperature fan control provides an optimal and homogenous illumination of the li...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Halogen Lampor, VWR®, Halogenlampa, 6 V/30 W
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The VisiLight® R-LED 66 ring light, with its innovative design, is adapted to precise lighting tasks. The 48 bright LED's provide homogeneous, flicker...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 138
no targeter for Bottom