Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Mikroinjektorer
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/35/18989535.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Sortera efter:
Leverantör:  EPPENDORF
Beskrivning:   The CellTram® 4r Air and CellTram® 4r Oil are manual microinjectors suitable for a broad range of life science applications.
Leverantör:  Harvard Apparatus
Beskrivning:   The MicroJect 1000A delivers genes, proteins, macromolecules and micro-beads by direct injection into cells and tissues simply and efficiently. It pro...
Artikel nummer : (DRUM3-000-207)
Leverantör:  DRUMMOND
Beskrivning:   The Nanoject III™ microinjector is designed to perform single manual injections and multiple injection cycle recipes. The auto homing feature eliminat...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (DRUM3-000-205-RN)
Leverantör:  DRUMMOND
Beskrivning:   Microinjector, manual, EU-plug
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 4  av 4