Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
dispenser-foer-plattor
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/39/18989539.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Sortera efter:
Leverantör:  LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Benämning:   Multidrop® Combi är utformad i enighet med det övriga beprövade och tillförlitliga Multidrop®-sortimentet; Modellen tillhandahåller snabb högvolymsdis...
Artikel nummer : (735-0441)
Leverantör:  LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Benämning:   Multidrop® DW är en höghastighets, automatiserad dispenser utformad för plattor med djupa brunnar, 1.1ml teströr och plattor med 96 brunnar. Instrumen...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (735-0440)
Leverantör:  LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Benämning:   Multidrop® 384 är en automatiserad dispenser utformad för högkapacitetsscreening och mikrovolymdispensering i plattor med 384 och 96 brunnar. Multidro...
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 3  av 3