Du sökte efter: Kalljuskällor
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This cold light source with compact and stable aluminium housing and temperature fan control provides an optimal and homogenous illumination of the li...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The passively-cooled VisiLight® LED3 cold light source, with fanless cooling system, can be used for a variety of applications, such as quality assura...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This fanless cold light source with passive cooling system and compact and stable aluminium housing provides an optimal and homogenous illumination of...
Artikel nummer : (631-1085)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This high power 14 W LED source provides a pure-white light (6300 K).
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivning: Professional illumination for stereo microscopy. The VisiLED product line offers modular, homogeneous, and shadow-free LED illumination for stereo mic...
Leverantör: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivning: These LED cold light sources, for eco-friendly PURAVIS® light guides, are driven by a multiple LED module and provide a powerful illumination system f...
Artikel nummer : (630-1528)
Leverantör: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivning: Kalla ljuskällor, B×D×H: 107×114×61 mm, Vikt: 0,35 kg
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (SCOC400350)
Leverantör: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivning: Professional incident and darkfield illumination.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (630-2597)
Leverantör: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivning: This professional halogen cold light source, for eco-friendly PURAVIS® glass fibre optic light guides, has been developed with the full 150 W halogen ...
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom