Du sökte efter: LED-belysning
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Other optic versions (eg. flood or diffuse optics) or other colours or colour temperatures are available on request. Please contact your local Avantor...
Artikel nummer : (631-1086)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The VisiLight® P-LED10 light source features two flexible arms with high efficiency LEDs (3,6 W).
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: VisiLight® I-LED incident lights, with the unique 'modul-LED®' concept, makes it easy to adapt light colour and beam angle to any application simply b...
Artikel nummer : (631-1780)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This state-of-the-art lighting module is designed as a plug and play spare part for microscopes like the Zeiss Standard 18. The 3 W LED, with a colour...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The VisiLight® R-LED 66 ring light, with its innovative design, is adapted to precise lighting tasks. The 48 bright LED's provide homogeneous, flicker...
Artikel nummer : (630-2676)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The VisiLight® RL20 is designed for precise lighting tasks with intensity light control.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (630-1965)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: LED illumination, VWR®
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivning: The EasyLED product line integrates advanced LED illumination with control functions in a single compact device. This saves space on the workbench and...
Leverantör: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivning: These models are easy-to-operate thanks to a handy tactile switch.
Artikel nummer : (LEIM10450656)
Leverantör: LEICA MICROSYSTEMS
Beskrivning: The Leica LED3000 NVI is ideal for viewing recesses and holes, since the light falls almost vertically on the sample. In contrast to coaxial illuminat...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (630-2926)
Leverantör: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivning: High quality desktop lamp offering even, glare-free illumination with high black-white contrast and good colour reproduction.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: MOTIC
Beskrivning: LED-belysning, Epifluorescence LED attachment AO filter block, 455 nm
Leverantör: MOTIC
Beskrivning: LED microscope bulb, LED illumination unit, 3 W
Artikel nummer : (MOTI1101010100151)
Leverantör: MOTIC
Beskrivning: VI-LED vertical illuminator enables on-axis observation and documentation, and is specially designed for Motic SMZ-161 and SMZ-171. VI-LED directs lig...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: MOTIC
Beskrivning: LED-belysning, LED ring light, dimmable, 60T-B
Leverantör: MOTIC
Beskrivning: Epi-fluorescence attachment, rackless stage and filters for BA210 E microscope.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom