Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (5)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "digitala-kameror"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/17/18945117.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
Sortera efter:
Artikel nummer : (630-2177)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   The Optikam Pro is dedicated to professional applications.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (630-2629)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Wi-Fi CS-mount camera, VisiCam®, Upplösning: 5,0 MP (PC) ; 2,0 MP (WiFi), Exposure time: Automatic, Givare: Micron C-MOS, 80 g
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (630-2628)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   These digital cameras are dedicated to routine applications.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (630-2668)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Thanks to the built-in 16 Mb buffer memory, it delivers high frame rate and stable image transmission.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Our digital cameras are specially designed for everyday applications.
Artikel nummer : (630-2710)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   The VisiCam Pro Cool is designed with an external cooling system for specific applications.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (630-2534)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   The Optikam B5 is designed for biological or stereo microscopes. The software is capable of measurements.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Scientific CCD camera with built-in buffer 16 MB memory to deliver high frame rate and stable image transmission.
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 26
  1  2  3  4  Nästa