Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (6)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Kvarnar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/51/18989551.jpg
För snabb malning av småprover. Kvarnar använder knivar av bl.a. rostfritt stål för att pulverisera även de svåraste material. Med pulse eller kontinuerlig drift beroende på de specifika proven. Kvarnar har säkerhetsfunktioner som skyddar användaren under drift. De använder kraftfull mekanisk kraft för att bryta ner fasta ämnen till jämn storlek eller för att helt enkelt kunna studeras närmare.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Artikel nummer : (412-0167)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   A ball mill for disintregration of small sample volumes that can also be used to shake/mix microtubes and microplates. Wide range of applications in d...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (412-1111)
Leverantör:  IKA
Beskrivning:   För 2 olika typer av malning. Slagmalning av hårda, spröda eller icke-elastiska material med hjälp av slagverktyget i rostfritt stål, som kan användas...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (412-0203)
Leverantör:  IKA
Beskrivning:   The Tube Mill control is a highly versatile small batch mill with disposable grinding chambers thereby eliminating cross-contamination and cleaning ef...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (412-0304)
Leverantör:  IKA
Beskrivning:   This batch mill has simple handling with keypads which grinds hard, brittle, soft and fibrous materials, because samples may be embrittled directly in...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Retsch GmbH
Beskrivning:   SM 100 och SM 200 är lättanvända, kraftfulla skärkvarnar för snabb och varsam storleksreduktion av skrymmande, mjuka, medelhårda, fibrösa, elastiska o...
Artikel nummer : (412-1120)
Leverantör:  IKA
Beskrivning:   Kvarn med kammare i rostfritt stål, passar för torrmalning av hårda och spröda ämnen.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (412-1130)
Leverantör:  IKA
Beskrivning:   Kvarn med kontinuerlig drift och kraftfull drivenhet. Vid användning av malningshuvuden passerar det bearbetade materialet genom en utbytbar sikt i ro...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Beskrivning:   Porcelain
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 25
  1  2  3  4  Nästa 