Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
molekylmodeller
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/64/18989564.jpg
VWR har molekylmodeller och molekylbyggsätt för visualisering av molekyler och nyckelstrukturer.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"44"
Sortera efter:
Leverantör:  EDVOTEK EUROPE LTD
Benämning:   Studenterna kan bygga en DNA-modell med det här enkla och färgglada systemet. I satsen ingår puriner och pyrimidiner av olika storlekar, rätt antal vä...
Artikel nummer : (EDVO1500)
Leverantör:  EDVOTEK EUROPE LTD
Benämning:   En uppsättning färgade kulor som kan användas för att representera Watson-Cricks DNA-baser (A, T, G, C). Kulorna kan användas på olika sätt för att de...
UOM:  1 * 100 Items
Leverantör:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Benämning:   Molekylmodell för utbildningsbruk, Universalsats, Molymod 001, Applikation: Oorganisk kemi
Leverantör:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Benämning:   The molymod® system is the original, unique, dual-scale system of high quality low-cost molecular models.
Artikel nummer : (766-0100)
Leverantör:  VWR SciEd Collection
Benämning:   Stor handgjord molekylmodell för demonstration på tavla och i byggsats. Med magnetiska bindningar. Lackerade frigolitkulor med inbäddade magnetplattor...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (761-0113)
Leverantör:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Benämning:   Open model for making basic biochemical structures. Atoms: 21 carbon (1 atom, 2 tetra, 9 tribipyr) ), 13 oxygen (11 ang, 2 mono), 25 hydrogen (22 mono...
UOM:  1 * 1 SET
Artikel nummer : (761-0111)
Leverantör:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Benämning:   More detailed set for students at a more advanced level. Atoms: 20 hydrogen (white), 12 carbon (black), 6 oxygen (red), 4 halogen (green), 4 nitrogen ...
UOM:  1 * 1 SET
Leverantör:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Benämning:   Strukturer av joniska kristaller, natriumklorid, MKO 124 36, Molymod.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 44
  1  2  3  4  5  6  Nästa