Fuktighetskammare med korrosionsresistent kammare och hölje i rostfritt stål för långvariga klimattester vid konstant temperatur och luftfuktighet. Idealisk för livsmedels-, kosmetika, läkemedels-, bioteknik och elektronikindustrin. Utrustad med automatiskt feldiagnossystem för kontroll av temperatur och luftfuktighet. Kammaren värms upp på alla sex sidorna; tillsammans med elektronisk kontroll av luftfuktigheten hindrar det att kondens bildas i kammaren. Destillerat vatten levereras från en extern treliterstank med hjälp av en självprimande pump. lnternminne 1024 kB (ring buffert) för all relevant data, räcker för att logga ungefär tre månadersdata vid en minuts intervall. Med USB-utgång och Celsiusprogramvara för programmering och dokumentation enligt GLP/GMP.
- Multifunktionell "Perfect" PID-kontrollenhet, digital LED-display för alla inställda parametrar och veckoprogramtimer med realtidsklocka
- Inbyggd timer för temperaturprofiler med upp till 40 ramper, varje segment ställbart från 1 minut upp till 999 timmar
- Aktiv kontroll av befuktning och avfuktning (20–95 % RH) med digital visning av relativ luftfuktighet, upplösning 0,5 %, inställningsnoggrannhet 1%
- Olika säkerhetsfunktioner med bl.a. justerbart övertemperaturskydd, TWW-skyddsklass 3.1 (skyddar proverna och skåpet), ljud- och ljuslarm vid för hög eller låg temperatur, för låg eller hög luftfuktighet, öppen dörr eller tom vattentank
- Innerdörr i glas gör att proverna kan granskas utan att kammartemperaturen påverkas, förhindrar kontaminering
- Kammaren, inkl. ventilationssystemet, vattentråg och alla sensorer kan steriliseras vid 160 °C i ett 4-timmarsprogram med hjälp av STERICard
Beställningsinformation: Levereras med programvara, minneskort, kalibreringscertifikat (mätning utförd vid 60 °C) och två perforerade hyllor i rostfritt stål. Tillbehör och fabriksmonterade tillval som RS232, Ethernet, printerutgång, genomföringshål och dokumentation finns tillgängliga vid förfrågan, kontakta oss för mer information.
Observera: For details of the range of shelves and grids, please visit website or contact your local Avantor sales office.