VWR® VENTI-Line®, Ugnar med forcerad konvektion
Leverantör: VWR
VWR®
466-3519EA 0 SEK
466-3519
VWR® VENTI-Line®, Ugnar med forcerad konvektion
Värme- och fläktvärmeskåp Värme- och fläktvärmeskåp
Torkugnar med forcerad luftcirkulation, som är idealiska för rutinmässig torkning och uppvärmning när korta torktider krävs. Ugnarna har justerbar ventilation med hjälp av manuellt justerbar ventilationsskjut och 50 mm Ø frånluftskanal på baksidan av enheten.
  • Mikroprocessorstyrt
  • Med inbyggd timer: 0 till 999 min, 0 till 99,9 tim eller kontinuerlig drift
  • Övertemperaturskydd med visuellt larm (säkerhetstermostat klass 3.1)
  • Digital temperaturinställning med 1 °C steg
Leveransinformation: Levereras med två förkromade hyllor.