Du sökte efter: Hybridiseringsugnar
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (732-4300)
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivning: Hybridiseringsugnen värms snabbt upp och kan staplas för ett klokt utnyttjande av det tillgängliga utrymmet. Tack vare reglerbar hastighet kan provern...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (732-4301)
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivning: HybriLinker kombinerar en HB-1000 hybridiseringsugn med en CX-2000 Crosslinker som fungerar oberoende av varandra. Crosslinker-delen av enheten har en...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (732-4315)
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivning: Minidizer-ugnen är utformad som en personlig bordsenhet som är både kompakt och bärbar. Den är idealisk för användning i nya laboratorier eller labora...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (732-4316)
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivning: Den ultimata ugnen för multipla rörelsealternativ, Multidizer ugnen har både ett roterande hjul (i nedre kammaren) och en rörelseskakare (i övre kamma...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Cole Parmer
Beskrivning: Versatile - features both rotisserie and rocking motions.
Artikel nummer : (BOEI240200-2EU)
Leverantör: BOEKEL SCIENTIFIC
Beskrivning: RapidFISH slide hybridisation oven was designed to simplify fluorescent in-situ hybridisations procedures for FFP samples, cell suspensions, an...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (731-0512)
Leverantör: BOEKEL SCIENTIFIC
Beskrivning: Hybridisation and wash methods vary according to application and personal choice. Boekel Scientific offers a range of hybridisation incubators with fe...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Cole-Parmer
Beskrivning: Use and recover volumes as low as 5 ml, ensuring preservation of precious samples.
Artikel nummer : (731-0501)
Leverantör: BOEKEL SCIENTIFIC
Beskrivning: The Shake ‘N’ Bake hybridisation oven is ideal for hybridising and pre hybridising membranes used in Southern and Northern blotting techniques. The ge...
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom