Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "fysiologiska-modeller"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/56/18989556.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"108"
Sortera efter:
Artikel nummer : (763-0455)
Leverantör:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Benämning:   Modellsats för enkelsträngad RNA, 12 baser (2 delar med TRNA och 2 delar med animosyra) är det ursprungliga, unika, tvåskaliga systemet för molekylmod...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (763-0003)
Leverantör:  Binhold, Paul Lehrmittel
Benämning:   Stan, standardmodellen för ett mänskligt skelett, har uppskattats i hela världen under decennier. Tack vare den mycket höga kvaliteten och robusta kon...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Binhold, Paul Lehrmittel
Benämning:   Tillverkad av högkvalitetsplast. Den här populära undervisningstorson levereras med följande avtagbara delar: 3-delat huvud, 2 lungor, 2-delat hjärta,...
Leverantör:  EISCO
Benämning:   Organismer blockingjutna i slitstark polyester. Ingen missfärgning med tiden. Varierande storlekar.
Artikel nummer : (763-0096)
Leverantör:  Binhold, Paul Lehrmittel
Benämning:   Mycket detaljrik torso för avancerade demonstrationer.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (763-0103)
Leverantör:  Binhold, Paul Lehrmittel
Benämning:   Den här hjärnan är ett utmärkt utbildningshjälpmedel för undervisning och inlärning av människans nervsystem och hjärnans anatomi. Den detaljerade hjä...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Binhold, Paul Lehrmittel
Benämning:   Fysiologisk modell för utbildningsbruk, Super Skeleton Sam On 5-Feet, Applikation: Human biology
Artikel nummer : (BINH1013868)
Leverantör:  Binhold, Paul Lehrmittel
Benämning:   This model series shows the following 9 phases of mitosis on the basis of a typical mammal cell at an enlargement of approx. 10,000 times. The three-d...
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 108
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Nästa