Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Automatpipetter
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/52/18989652.jpg
En pipett är ett laboratorieverktyg som ofta används för pipettering och repetitive dispensering inom forskning, kemi, biologi och medicin för att mäta upp och överföra en specifik volym vätska från ett kärl till ett annat. Pipetter finns i flera olika varianter för olika applikationer och volymer, med varierande grad av precision, från enkla glaspipetter till mer avancerade justerbara och elektroniska varianter. VWR har justerbara digitala och elektroniska pipetter av flera olika tillverkare t.e.x Eppendorf, Thermo Scientific, Sartorius/Biohit, Brand och av vår egen VWR collection. Vi erbjudar även pipettservice och pipettkalibrering för enkanals- och flerkanalspipetter.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"136"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   De ergonomiska pipetterna med hög prestanda ger noggrannhet och precision som du kan lita på. De uppgraderade ergonomiska funktionerna ger bekväm pipe...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Lätta Standard Line pipetter med hög noggrannhet och precision. Ergonomiska egenskaper, såsom handtagets form och det mjuka fjädersystemet levererar j...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Pipett för stråpipetter med två förkalibrerade steg för sekventiell pipettering av 1 och 0,1 ml av samma vätska. Ett idealiskt alternativ till gradera...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   VWR:s pipett med ultrahöga prestanda ger överlägsen noggrannhet och precision. Med ergonomisk design, lätt och robust.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These lightweight Standard Line pipettes feature a revolutionary suspension system which allows the shaft to retract slightly when pressed against a r...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   The pipettes combine superior accuracy, precision and robustness with an advanced ergonomic design.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Ergonomisk pipett från VWR med noggrannhet och precision som du kan lita på. Bekväm pipettering även under långvarig användning.
Artikel nummer : (613-2169)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   This pipette is designed for the dispensing of contaminated fluids and volatile liquids. The acceptance of dispenser tips with plunger helps to avoid ...
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 136
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa 