VWR®, Flerkanaliga pipetter, elektronisk, variabel volym
Leverantör: VWR
VWR®
613-0418EA 9250 SEK
613-0418 613-0408 613-0419 613-0409 613-0421 613-0410 613-0411 613-0423 613-0413 613-0414 613-0415 613-0416 613-0417
VWR®, Flerkanaliga pipetter, elektronisk, variabel volym
Pipetter Automatpipetter
These lightweight, ergonomically designed micropipettes prevent hands from becoming tired during repetitive operations. They are equipped with a microprocessor controlled stepper motor for dispensing precise volumes with the help of a piston and an optical coupler that monitors the position of the piston to guarantee that the movement is repeated with precision every time.
  • Stor LCD-display och praktisk interface
  • Upp till 9 kombinationer av parametrar kan sparas i minnet
  • Permanent självdiagnosprogram säkerställer noggrannheten för de pipetterade volymerna och batterinivån
  • Autokalibreringsfunktion
Beställningsinformation: Levereras med ett litiumjonbatteri, en hyllhängare och en adapter för laddning av batteriet.