Du sökte efter: Stepper
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Tillsammans med VWR® spetsar för stepper är det en beprövad systemlösning för dispensering av volymer från 1 till 5000 µl.
Artikel nummer : (613-2169)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This pipette is designed for the dispensing of contaminated fluids and volatile liquids. The acceptance of dispenser tips with plunger helps to avoid ...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Brand
Beskrivning: Repetitive pipettes are the first choice when it comes to efficient dispensing of long series. Positive displacement pipettes are often the right solu...
Low Manufacturing Impact
Artikel nummer : (612-3858)
Leverantör: Brand
Beskrivning: Ergonomisk och hållbar stepper för snabb och enkel seriepipettering. PD-Tip (med 10 olika storlekar från 0,1 µl till 50 ml) dispenserar upp till ...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: EPPENDORF
Beskrivning: Manuell pipett, med hög precision och flexibilitet vad gäller val av volym och utbyte av tillhörande Combitip advanced®-spetsar.
Leverantör: EPPENDORF
Beskrivning: This pipette enables precise pipetting from 1 μl to 50 ml and makes long pipetting series faster and easier. The aspirated liquid can be dispensed up ...
Artikel nummer : (612-7810)
Leverantör: GILSON
Beskrivning: DISTRIMAN® is a positive-displacement, continuously adjustable repeater-pipette to simplify multiple dispensing when used with Gilson DISTRITIP® syrin...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: SOCOREX ISBA
Beskrivning: Handheld microdispenser intended for repeated distribution of microliter volumes. Three models cover the range from 5 to 1000 µl.
Artikel nummer : (612-7310)
Leverantör: EPPENDORF
Beskrivning: Pipett med kontinuerligt ställbar volym i 10 μl steg, avsedd för noggrann pipettering upp till 10 ml. Den kan användas för pipettering av vätskor med ...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VISTALAB TECHNOLOGIES
Beskrivning: These macro pipettes with eject button are fully electronic, providing a broad menu of liquid handling functions.
Leverantör: Corning
Beskrivning: The Corning® Step-R™ Repeating Pipettor is suitable to dispense volatile, dense, viscous, or foaming liquids, and for all applications where long dosi...
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: This dependable, self-filling pipetting aid is designed for speed, ease, and convenience and is offered in two models.
Artikel nummer : (SOCO416.5000)
Leverantör: SOCOREX ISBA
Beskrivning: Adjustable pipette intended for reliable dispensing and high performance results. Selected materials offer outstanding shock resistance and compact sh...
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom