Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (152)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Enkanalspipetter
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/98/18989798.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"75"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   De ergonomiska pipetterna med hög prestanda ger noggrannhet och precision som du kan lita på. De uppgraderade ergonomiska funktionerna ger bekväm pipe...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Lätta Standard Line pipetter med hög noggrannhet och precision. Ergonomiska egenskaper, såsom handtagets form och det mjuka fjädersystemet levererar j...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Pipett för stråpipetter med två förkalibrerade steg för sekventiell pipettering av 1 och 0,1 ml av samma vätska. Ett idealiskt alternativ till gradera...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   VWR:s pipett med ultrahöga prestanda ger överlägsen noggrannhet och precision. Med ergonomisk design, lätt och robust.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   The pipettes combine superior accuracy, precision and robustness with an advanced ergonomic design.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Pipette, single channel, VWR®, Fast volym, 100 µl, Noggrannhet: ±0,8 %, Reproducerbarhet: 0,3 %, För pipettspetsar: 200 µl
Leverantör:  Sartorius
Beskrivning:   Liten och lätt elektronisk pipett som gör arbetet lättare, skyddar användaren från skada tack vare optimal arbetsställning och ger noggrann och precis...
Leverantör:  Brand
Beskrivning:   Idealisk för applikationer som kräver stor precision. Transferpette® S 0,1 - 1 µl garanterar högsta noggrannhet för molekylärbiologiska applikationer...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 75
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Nästa 