Pipett, fast eller ställbar volym, Transferpette® S
Leverantör: Brand
Transferpette®
613-3457EA 0 SEK
613-3457 613-3468 613-3470 615-0004 613-3462 613-3471 613-3460 613-3461 613-3466 613-3464 613-1762
Pipett, fast eller ställbar volym, Transferpette® S
Pipetter Automatpipetter
De kolvstyrda Transferpette® S är manuella pipetter för de mest krävande applikationerna i labbet. De innehåller alla funktioner som efterfrågas av Life Science-användare: robust konstruktion, volymjustering med en hand, fullständig autoklaverbarhet, högsta precision och Easy Calibration ™ -teknologi för bekväm, långsiktig tillförlitlighet.
  • Pipetteringsknappen sitter centralt placerad så att kolven rör sig jämnt och mjukt, pipetten har en separat spetsavkastare (kolven och spetsavkastaren är korrosionsresistenta)
  • Färgkod på pipettskaftet indikerar tydligt matchande spets
  • Lättavläst 4-siffrig volymvisning för både höger- och vänsterhänt hantering
  • Smal pipettskaft för pipettering i behållare med smala öppningar
  • Ergonomiskt utformat fingergrepp för mindre trötthet även under längre pipetteringsarbeten
  • Helt autoklaverbar
Transferpette® S med ställbar volym är enkel att justera även med handskar på. Easy Calibration-funktionen utvecklades för övervakning av kontrollinstrument för överensstämmelse med ISO 9000 och GLP. Funktionen möjliggör justering av pipetten på några sekunder utan verktyg.
* Filterspetsar