  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Polarimetrar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/61/18989661.jpg
Polarimeter är ett optisk instrument för mätning av rotationsvinkeln när planpolariserat ljus passerar genom vissa ämnen. Beroende på substansen vill ljuset roteras i olika riktningar. En polarimeter som används för analys av sockerlösningar kallas en sackarimeter. Polarimeter med stora, digitala display för avläsning av rotationsvinkel och internationella sockerskalor är enkla att avläsa. En tryckknapp tillåter användaren att enkelt ändra gränssnitt.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivning:   Digital polarimeter designed for measurements of specific rotation, percentage of concentration, purity, percentage of inverted sugar and percentage o...
Leverantör:  BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivning:   Polarimeter tubes are manufactured to high quality standards where tube ends are precision ground and windows made from selected low strain glass prov...
Leverantör:  BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivning:   Low volume, short length, stainless steel and glass loaded PTFE tubes with low strain cover glasses and rubber washer for use with ADP 400 Series pola...
Leverantör:  BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivning:   These slotted lids provide stability to funnel through tubes whilst ensuring no extraneous light enters the measurement chamber.
Leverantör:  BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivning:   The ADP600 high precision polarimeters with internal Peltier temperature control are capable of measuring optical rotation to four decimal places angu...
Artikel nummer : (BELL37-30-61-181)
Leverantör:  BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivning:   Digital polarimeter designed for measurements of optical and specific rotation, percentage of concentration, purity, percentage of inverted sugar and ...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (BELL31-02-EU)
Leverantör:  BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivning:   The D7 is an optical polarimeter for laboratories, with low sample through put, or as a teaching tool in academia.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  ATAGO
Beskrivning:   AP-300 with automatic temperature compensation (ATC) for sugar factories.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 10
  1  2  Nästa 