Programvara LaPrep Sigma
905-0013EA 0 SEK
KNAUC.0101.03
Programvara LaPrep Sigma
Samma plattform för alla VWR:s kromatografisystem som LaPrep Sigma, LaChrom Elite® och LaChrom. Programvaran innefattar moduler som är utvecklade för preparativ HPLC.
Den hanterar alla viktiga funktioner som toppidentifiering, fraktionsinsamling, prov- och lösningsmedelsåtervinning.
  • I programvaran finns funktioner som direktstyrning, samt en "Teach-In"-funktion för enskilda arbetsmoment