Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Pumpar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/94/18989694.jpg
Pumpar transporterar effektivt vätskor eller tar bort fukt och gaser från olika behållare. De kan användas för dosering och allmän vätskehantering. Handhållna pumpar med ergonomisk design ger god komfort och kan hanteras med en hand. För bästa reproducerbarhet kan digitala pumpar programmeras för att avge exakt mängd prov i odlingsplattor, vialer, rör eller flaskor. Pumpar kan programmeras i olika enheter beroende på behov.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"219"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Merck offers a broad variety of withdrawal systems that are tailor-made for barrels and drums. They are designed to ensure safe, easy and efficient so...
Artikel nummer : (181-0067)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   En liten kemikalieresistent pump som sätter färg på labbet och passar för många olika applikationer. Den pumpar, komprimerar och evakuerar utan att me...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   The VCP 80 and VCP 130 can be used as vacuum and pressure pumps and set a standard for efficient vacuum utility. Use these pumps for affordable vacuum...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   VWR PP 3300 and PP 3400 peristaltic pumps are ideal general purpose tubing pumps for high repeatability, precision metering, and worry-free performanc...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Slangpumparna i VWR FASTLoad-serien ger mycket exakta och reproducerbara flöden från 0,8 ml/min upp till 1 312 ml/min.
Det finns 3...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   The VWR® PP 10 and PP 22 pumps offer enhanced and versatile performance in an ultra-compact, low maintenance design. These highly innovative peristalt...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   The PP 4000 series peristaltic pumps provide multichannel pumping with the accuracy of flow control and broad flow range to efficiently service most p...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   PP 3300D and PP 3400D peristaltic pumps are specifically designed for critical metering and dispensing applications: The user can pump, dispense and f...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 219
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa