Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Doseringspumpar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/47/18945147.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  KNF
Beskrivning:   Simple and user-friendly compact dosing pump.
Leverantör:  KNF
Beskrivning:   Membranpump, tyst med låg pulsation, avsedd för neutrala och aggressiva vätskor. Pumphuvuden finns i  PP, PVDF eller PTFE. Ventiler och pack...
Leverantör:  Welch by Gardner Denver
Beskrivning:   Fluid aspiration system : Biovac 106
The Biovac 106 aspiration system features a 2 l borosilicate container, that is easily disconnected f...
Leverantör:  Welch by Gardner Denver
Beskrivning:   Dosing Pump, WOB-L®, Aspiration filtration system WOB-L® 2515, with 1,2 l receptacle
Leverantör:  BÜRKLE
Beskrivning:   Pneumatic double-diaphragm pump are used to pump viscous, corrosive, abrasive and flammable liquids.
Leverantör:  BÜRKLE
Beskrivning:   The magnetic centrifugal pumps are suitable for transferring acids, alkalis, alkaline and electroplating baths, photography chemicals as well radioact...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 6  av 6