Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (13)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
slangpumpar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/38/18989638.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"37"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   VWR PP 3300 and PP 3400 peristaltic pumps are ideal general purpose tubing pumps for high repeatability, precision metering, and worry-free performanc...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   The PP 4000 series peristaltic pumps provide multichannel pumping with the accuracy of flow control and broad flow range to efficiently service most p...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   The VWR® PP 10 and PP 22 pumps offer enhanced and versatile performance in an ultra-compact, low maintenance design. These highly innovative peristalt...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Slangpumparna i VWR FASTLoad-serien ger mycket exakta och reproducerbara flöden från 0,8 ml/min upp till 1 312 ml/min.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   PP 3300D and PP 3400D peristaltic pumps are specifically designed for critical metering and dispensing applications: The user can pump, dispense and f...
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Benämning:   Single channel laboratory pump for use in liquid chromatography and other applications where accurately
controlled liquid flows are required.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (516-0952)
Leverantör:  Pall Laboratory
Benämning:   Sentino®-pumpsystemet är perfekt för mikrobiologiska membranfiltertekniker med Palls MicroFunnel™-filtreringsenheter. Utformat för att med hjälp av pe...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  ISMATEC PART OF COLE PARMER
Benämning:   Allowing individual control of up three pumping channels from pump keypad or PC, the Ismatec® REGLO ICC eliminates the clutter of multiple pumps on th...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 37
  1  2  3  4  5  Nästa