Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (2)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Reflektometrar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/25/18989725.jpg
Reflektometer er elektroniska instrument som används till att mäta intensiteten av ljus genom en lösning eller ett objekt som en funktion av våglängden hos ljuset. Våra reflektometrar är avsedda för analys inom ex.: livsmedels- och dryckestillverkning och vatten för testning av förekomst/frånvaro av desinfektionsmedel, vitaminer, kylsmörjmedel och nitrater samt ammonium i vatten.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Sortera efter:
Artikel nummer : (1.16970.0001)
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Liten, kompakt, batteridriven bärbar reflektometer för snabb kvantitativ analys av olika prover och parametrar med provstickor. RQflex 10 plus ger äve...
UOM:  1 * 1 Items
Utgått
Artikel nummer : (1.17246.0001)
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Liten, kompakt, batteridriven bärbar reflektometer för snabb kvantitativ analys av olika prover och parametrar med provstickor. RQflex 10 plus ger äve...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (MANA91346)
Leverantör:  MACHEREY-NAGEL
Beskrivning:   QUANTOFIX Relax is specially designed for test strips analyses.
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 3  av 3