Du sökte efter: Refraktometrar
Refraktometrar tillåter användaren att snabbt och noggrant bestämma ett antal värden som t.ex. brytningsindex, Brix-värde, HFCS eller användardefinierade vätskekoncentrationer. I vissa modeller kan prover i form av fasta ämnen eller pasta mätas lika enkelt som vätskor. Digitala modeller har LCD-skärmar med användarvänliga kontroller och lättavlästa mätningar. Refraktometrarna levererar mycket exakta resultat.
Refraktometrar tillåter användaren att snabbt och noggrant bestämma ett antal värden som t.ex. brytningsindex, Brix-värde, HFCS eller användardefinierade vätskekoncentrationer. I vissa modeller kan prover i form av fasta ämnen eller pasta mätas lika enkelt som vätskor. Digitala modeller har LCD-skärmar med användarvänliga kontroller och lättavlästa mätningar. Refraktometrarna levererar mycket exakta resultat.
63  results were found
SearchResultCount:"63"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Simple to use, precise bench top refractometers for use in laboratory or production environments.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Handheld refractometers with automatic temperature compensation (ATC) for consistent results.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Dual-scale handheld refractometers designed to provide ranges of Brix (sugar concentration) and refractive index measurements.
Leverantör: BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivning: Handheld refractometer, Eclipse, Mätområde: 45 - 80 % Bx, Upplösning: 0,2 % Bx
Leverantör: BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivning: These refractometers bring with a line of high precision Peltier temperature controlled benchtop refractometers for demanding applications within the ...
New Product
Leverantör: BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivning: RFM900-T are suitable for chemical, petrochemical, pharmaceutical, flavours and fragrance industries, as well as for academic research.
New Product
Leverantör: BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivning: Robust fully automatic instruments for the food, sugar and beverage industries where temperature control is not required, such as measuring sugar (°Br...
New Product
Leverantör: BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivning: These high precision refractometers are designed for applications in food and beverage, including fruit juice, emulsions or chemicals.
New Product
Artikel nummer : (635-0832)
Leverantör: BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivning: OPTi digital handheld refractometer with onboard library of 50 common scales including Brix and RI.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BELL19-20)
Leverantör: BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivning: The RFM742-M refractometers are robust fully automatic instruments suited to the food, sugar and beverage industries where temperature control is not ...
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Artikel nummer : (635-0480)
Leverantör: BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivning: Abbe refractometer, Mätområde: 0 − 95 °Bx, Brytningsindex: 1,30 − 1,70 nD, Upplösning: 0,25 °Bx ; 0,0005 nD, LR44 alkaline 1,5 V knappbatteri
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: ATAGO
Beskrivning: The NAR Abbe refractometers can meet many of the requirements for routine measurements.
Artikel nummer : (ATAG3150)
Leverantör: ATAGO
Beskrivning: This refractometer is designed for the determination of sugar levels in beverage, food and pharmaceuticals.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: ATAGO
Beskrivning: These multi-wavelength Abbe refractometers can measure refractive index or Abbe number ([nu]d or [nu]e) at different wavelengths.
Leverantör: ATAGO
Beskrivning: RX-5000α är automatiska digitala refraktometrar, som kan ställa in mättemperaturen internt samt har kapacitet att noggrant och snabbt mäta brytnings i...
Leverantör: ATAGO
Beskrivning: The PAL series for pharmaceutical ingredients (reagents) are pocket instruments delivering rapid results.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 63
no targeter for Bottom