Du sökte efter: Refraktometrar, handhållna
47  results were found
SearchResultCount:"47"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Handheld refractometers with automatic temperature compensation (ATC) for consistent results.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Dual-scale handheld refractometers designed to provide ranges of Brix (sugar concentration) and refractive index measurements.
Leverantör: BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivning: Handheld refractometer, Eclipse, Mätområde: 28 - 65 % Bx, Upplösning: 0,2 % Bx
Artikel nummer : (635-0832)
Leverantör: BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivning: OPTi digital handheld refractometer with onboard library of 50 common scales including Brix and RI.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: ATAGO
Beskrivning: Refraktometer, handhållna, Mätområde: 0 - 40% DMF (w/w), Noggrannhet: ±0,3%, Vikt: 300 g
Leverantör: ATAGO
Beskrivning: These pocket refractometers are designed to deliver rapid results.
Leverantör: ATAGO
Beskrivning: The PAL series for pharmaceutical ingredients (reagents) are pocket instruments delivering rapid results.
Leverantör: ATAGO
Beskrivning: The PAL series with special scales are pocket instruments delivering rapid results for automotive, aviation, heat transfer and industrial applications...
Leverantör: ATAGO
Beskrivning: Compact and portable instruments for indoor or outdoor use.
Artikel nummer : (ATAG4590)
Leverantör: ATAGO
Beskrivning: Used in the brewing industry especially for the production of beer, the PAL-plato is designed to measure the specific gravity of sweet wort.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: ATAGO
Beskrivning: Digital 'pocket' refractometers for the urine specific gravity (USG) of pets.
Leverantör: ATAGO
Beskrivning: MASTER-serien av handhållna refraktometrar tillhandahåller en rad lättanvända instrument för en mängd olika applikationer.
Leverantör: ATAGO
Beskrivning: These pocket battery operated instruments are easy to use, delivering rapid results.
Leverantör: ATAGO
Beskrivning: Sugar scales pocket instruments delivering rapid results.
Leverantör: ATAGO
Beskrivning: MASTER-serien av handhållna refraktometrar tillhandahåller en rad lättanvända instrument för en mängd olika applikationer.
Leverantör: ATAGO
Beskrivning: Refraktometrarna i MASTER-serien är lätta att använda och finns för flera användningsområden.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 47
no targeter for Bottom