Kylskåp, GKv, GKPv, med ventilation
Leverantör: Liebherr
471-1015EA 0 SEK
471-1015 LIEBGKV5790 LIEBGKV6410924
Kylskåp, GKv, GKPv, med ventilation
Kylskåp
These commercial refrigerators feature a fan for forced air cooling with temperature adjustable from –2 to +15 °C or 1 to 15 °C.
  • Elektronisk temperaturreglering, med digital display
  • Larm för temperatur och dörröppning
  • Automatisk avfrostning med avdunstning av kondensat
  • Interiör med rundade hörn för att underlätta rengöring
  • Dörren är låsbar och vändbar, självstängande vid 45° men stabil vid 90°
ABS -invändig, utvändig gjord av vitt epoxybelagt stål eller rostfritt stål, isolering med hög densitet 50 mm (möjliggör temperaturkontroll även vid +43 °C).