Kyl/frys för universalanvändning, NoFrost-avfrostning
Leverantör: Liebherr
LIEBCN4015EA 0 SEK
LIEBCN4015 472-2326 471-0171 471-0409 472-0083
Kyl/frys för universalanvändning, NoFrost-avfrostning
Kylskåp
Universal no frost refrigerators/freezers with ventilated refrigeration compartment.
  • Frys längst ned
  • Automatisk avfrostning, kyl- och frysfack
  • Två separata dörrar, utbytbara gångjärn
Temperaturområde: +3 till +8 °C för kylskåp och –20 °C för frysar.