Du sökte efter: Rollerapparat
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: This standard cell production roller culture apparatus allows flexibility for scale-up and production of monolayer cell cultures in standard roller bo...
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: The Wheaton® R2P™ 2.0 roller culture apparatus is designed to allow for the development and growth of cultured cells from research to production quant...
Artikel nummer : (734-1167)
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: This conventional type roller culture equipment is designed to roll vessels 108 to 121 mm in Ø and up to 290 mm long.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (734-1164)
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: The mini bottle bench top roller culture system is designed for small scale mixing and agitation using bottles that are too small to be accommodated b...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: BELLCO GLASS INC.
Beskrivning: Rullflaskapparat, Modular with all-position drive, fixed frame, stand-by drive and alarm, 45 bottles (9 decks)
Leverantör: BELLCO GLASS INC.
Beskrivning: Rullflaskapparat, Modular, 15 bottles (2 decks)
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom