Du sökte efter: Provtagare
Vårt sortiment av provtagare som är utformade för att bibehålla provintegriteten under många olika förhållanden kan användas för luft, vatten och jordprover. Många olika modeller finns tillgängliga för olika specialiserade ändamål inkl. test av vattens klarhet, densitet och sammansättning av jord och volym av olika komponenter i atmosfären. Dessa högkvalitativa provtagare är lämpliga för de tuffaste förhållanden och är utformade för användarkomfort även efter timmar av kontinuerlig användning.
Vårt sortiment av provtagare som är utformade för att bibehålla provintegriteten under många olika förhållanden kan användas för luft, vatten och jordprover. Många olika modeller finns tillgängliga för olika specialiserade ändamål inkl. test av vattens klarhet, densitet och sammansättning av jord och volym av olika komponenter i atmosfären. Dessa högkvalitativa provtagare är lämpliga för de tuffaste förhållanden och är utformade för användarkomfort även efter timmar av kontinuerlig användning.
218  results were found
SearchResultCount:"218"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Highest collection efficiency and safety in isolators and rabs with up to four sampling points.
Leverantör: Merck
Beskrivning: The MAS-100 NT® Ex combines all the advantages of the MAS-100 NT® but, in addition, has been tested for use in areas where there are explosive atmosph...
Leverantör: Merck
Beskrivning: Several EPA and ASTM methods require a polyurethane foam (PUF) cartridge for monitoring semi-volatiles in stack, ambient, indoor, and workplace atmosp...
Leverantör: Merck
Beskrivning: The OSHA Versatile Sampler (OVS) is a unique tube design with the adsorbent and filter combined in one tube for collection of both vapors and aerosols...
Artikel nummer : (24865.)
Leverantör: Merck
Beskrivning: This low flow pump is lightweight (4 oz.) and compact (7" H) with a flame-retardant case, fitting easily into your shirt pocket. The adsorbent tube co...
UOM: 1 * 1 Each
Leverantör: Merck
Beskrivning: The perforated sampling head may be sterilised and can be adjusted to sample horizontally.
Artikel nummer : (1.17103.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: The MAS-100 VF® uses standard Petri dishes for monitoring the quality of your environment. Its electronic speed control maintains an accurate flow rat...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Merck
Beskrivning: The MAS-100 Iso NT® is a high-performance instrument based on the impaction principle. The head (using standard 90 mm Petri dishes) can be installed a...
Artikel nummer : (1.17328.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Ease of use. Uncompromising safety. Data integrity and flexibility. This is what the new MAS-100 Atmos® sampler stands for, revolutionising microbiolo...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (1.09227.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: The MAS-100 Eco® is a robust and reliable air sampler designed for highest precision.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (300-0164)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Cylindrical probe for the proper sampling of frozen products packed in bulk - to be used with electrical drill - suitable for collecting frozen goods....
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: When environmental contamination is very low, and the number of samples to be performed is high, operational duration can be an important factor in th...
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: WFI Samplers are an easy and convenient solution for obtaining perfect fluid samples from a WFI water drop.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The SAS instrument control unit is placed outside and connected to the aspirating head using a simple electrical connection. All possible typical cont...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Environmental monitoring in cleanrooms is important and a critical part of the production chain for a manufacturing company.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: All sample dippers are made of blue PP and consist of a bottle with snap handle.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 218
no targeter for Bottom