Du sökte efter: Vätskeprovtagare
59  results were found
SearchResultCount:"59"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (9815-05)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Cycle-Tap sampler is a device for sampling small quantities of solvent.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (231-0500)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: White PTFE ladle.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: WFI Samplers are an easy and convenient solution for obtaining perfect fluid samples from a WFI water drop.
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: PP.Ideal para la toma de muestras de piscinas, depósitos, bocas de alcantarillas, aguas superficiales. Adecuado para pozos profundos y estrechos. El m...
Artikel nummer : (300-0665)
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Mini immersion cylinder for sampling liquids in narrow places where access is difficult.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Suction sampler, Mini ViscoSampler, Rostfritt stål, Längd: 1500 mm, Diam.: 15 mm
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Liquid samplers for aggressive liquids, with fixed rod.
Leverantör: NASCO FORT ATKINSON
Beskrivning: The Sludge Judge line of collection tools are dependable and long-lasting.
Artikel nummer : (BURK5365-6000)
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Precise liquid samples can be taken with this immersion cylinder. When the target has been reached, open the cover and pour out the sample.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Material: V4A rostfritt stål (1,4404). Provtagare för tunn till viskös vätska.
Artikel nummer : (300-1044)
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Glass bottle and hose are connected in such a way that they conduct electricity and are grounded via a grounding cable. Operation: Ground th...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Made of ultra-pure and chemically inert PTFE/FEP or PP for contamination-free sampling. Fits all vats and barrels with openings of at least 32 mm Ø.
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: ViscoSampler with powerful suction for viscous media. The media is drawn up and discharged using the suction flask.
Leverantör: Spectrum Laboratories
Beskrivning: Disposable tubes for liquid and solid samples with one hand. The sample to be transfered is inserted with harvester and discharged using the plunger.
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Completely made from non spark-producing materials, nickel plated.
Artikel nummer : (300-0024)
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: The sample is directly extracted into the original sample bottle with screw cap.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 59
no targeter for Bottom