System för testning av flygbränsle, HY-LiTE® Jet A1
Leverantör: Merck
HY-LiTE®
1.30890.0022EA 0 SEK
1.30890.0022 1.30196.0021
System för testning av flygbränsle, HY-LiTE® Jet A1
Övervakningssystem Hygienövervakningssytem
For aviation fuel used in civilian air transport. Aviation fuel contains small quantities of water, so it is vulnerable to microbiological attack. Microbiological contamination in fuel can lead to operational problems, e.g. clogged filters or corroded tanks. This test is an alternative for anyone who monitors or deals with aviation fuel. Previously, test results were only available after three days. With the HY-LiTE® test, results are returned in just 10 minutes. This test is recommended in the IATA (International Air Transport Association) Directive.
  • Enkelt fälttest, dokumentation i enheten
  • Samma protokoll för prover med eller utan vatten
  • Visar biologisk aktivitet direkt i provet
  • Kvantitativa resultat och enkel tolkning
  • Flexibel testvolym (1 liter rekommenderas)
Leveransinformation: 20 pennor, 20 långa och 20 korta pipetter.