Du sökte efter: Provtagningsburkar
29  results were found
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (300-0164)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Cylindrical probe for the proper sampling of frozen products packed in bulk - to be used with electrical drill - suitable for collecting frozen goods....
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: All sample dippers are made of blue PP and consist of a bottle with snap handle.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Multi-sectored samplers for sampling powders, pellets and friable materials, which may become non homogeneous in bags at various levels. The models wi...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These sample dippers feature a basic container with a screw-in PTFE encapsulated steel shaft.
Artikel nummer : (300-0163)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Needle sampler suitable for collecting powdered milk, flour, sand and cement in dairy, food, feed and chemical industries.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (300-0165)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Cylindrical probe for aseptic sampling of ice cream and similar products. The probe is completed with a special PYREX® test tube for transport of the ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (300-0171)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Piston sampler, made from chromium plated brass, sterilisable. The end of the tube is sharp for puncturing boxes, bales or bags containing soft pasty ...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: COPAN
Beskrivning: Provtagningsmall för att definera provområde. För plana ytor hjälper mallarna till att ange provstorleken och bestämma antalet organismer per cm². Med...
Artikel nummer : (300-0235)
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: Dipper basket used to clean or etch small pieces.
UOM: 1 * 4 Items
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Sample vessels suitable for washing, rinsing or dipping solids in aggressive, or pure substances.
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Provtagningsburk för enkel borttagning av flytande prover.
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Dipping vessel for taking all-layer samples from tanks, tank wagons, water courses and water purification plants. Made of non spark-producing brass or...
Artikel nummer : (300-1035)
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Sample dipper, Dipping bottle 'Ex', 443 mm, Volym: 1000 ml
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: Holds a wafer or a square plate.
Artikel nummer : (HACH2929302)
Leverantör: Hach
Beskrivning: Sampler dipper with PP cups for sampling from tanks, vats, streams, ponds, lakes.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (300-1036)
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Sample dipper, Dipping bottle with glass container, Volym: 1000 ml
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom