Du sökte efter: Vattenprovtagare
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (705-0989)
Leverantör: Hach
Beskrivning: Portable water sampler using pressure-vacuum technology. Combines small dimensions by offering the 24×1 l bottle option for glass as well as plastic b...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Hach
Beskrivning: These lightweight samplers with low power requirements (12 VDC) have been designed for easy mobility.
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Samplers available in three sizes.
Leverantör: MAXX
Beskrivning: The SP 5 are modular fixed site units available in different configurations.
Artikel nummer : (MAXA2070001)
Leverantör: MAXX
Beskrivning: This portable water sampler is a unique combination of design and technology as well as an unrivaled measuring device for volume determination.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Sampling Systems
Beskrivning: The Deep water sampler can take samples of liquids from large depths.
New Product
Leverantör: MAXX
Beskrivning: A portable, battery operated, and compact automated water sampler with a diaphragm pump vacuum collection system. The standard version has an integrat...
Leverantör: MAXX
Beskrivning: Water samplers with thermostatic control and protective top, which can be opened for connection and maintenance works. Self-contained, automatic cooli...
Artikel nummer : (701-0166)
Leverantör: MAXX
Beskrivning: Väggmonterad vattenprovtagare med hölje i Styrosun/PC (GF10). Utan termostatering.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: BEHR
Beskrivning: The sampling scoop is composed of a clamping fixture and end bar. The scoop with receptacles made of borosilicate glass comply with the high requireme...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom