Du sökte efter: Skakapparater för plattor
19  results were found
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (444-0270)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Mikroprocessorstyrd skakapparat, för två eller fyra plattor/deepwell-plattor eller två mikrorörställ. Med brett, justerbart hastighetsområde för att p...
UOM: 1 * 1 Items
Waste Reducing
Artikel nummer : (444-7016)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Idealisk för molekylärbiologiska applikationer, mekanisk och kemisk cellupplösning, blandning av vävnadsprover, blandning av cytogenetisk suspension s...
UOM: 1 * 1 Items
Waste Reducing
Leverantör: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Beskrivning: För kraftfull blandning av plattor. En amplitud på 1,5mm förhindrar spill även med fulla plattor, 3 mm amplitud ger bäst blandningseffekt även med min...
Artikel nummer : (SCIISI-4102)
Leverantör: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Beskrivning: Fully programmable microplate shaker for four plates (8 with optional tray).
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Artikel nummer : (444-0024)
Leverantör: IKA
Beskrivning: Shaker, Microplate Shaker, MTS 2/4 digital skakapparat för plattor, EU-kontakt, Antal plattor: 2 eller 4, Orbit: 3,0 mm, Kolvhastighet: 0 - 1100 min⁻¹, B×D×H: 185×320×105 mm, Vikt: 2,7 kg
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (444-0041)
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning: Kompakt, pålitlig skakapparat med reglerbar hastighet för 96- och 384-hålsplattor, med enkel igångsättning och digital timer. Med brett, variabelt has...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Edmund Bühler GmbH
Beskrivning: Skakapparat för plattor med hög kapacitet och cirkulär rörelse med hög hastighet. TiMix 5 är analog, medan TiMix 5 control har digital display och är ...
Artikel nummer : (444-9441)
Leverantör: Edmund Bühler GmbH
Beskrivning: The TiMix 2 microplate shaker is specially for small samples in microplates, deepwell-plates or other plates in microplate format.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (EPPE5353000.510)
Leverantör: EPPENDORF
Beskrivning: Shaker, Microplate Shaker, MixMate® mixer, without tube holder, EU-plug, Skakrörelse: Orbital, 2 dimensional control, Orbit: 3 mm, Kolvhastighet: 3500 min⁻¹, B×D×H: 170×230×130 mm, Vikt: 4,2 kg
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (STUA79520-22)
Leverantör: Cole Parmer
Beskrivning: Combine with a recirculating cooler for low-temperature applications.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Cole Parmer
Beskrivning: Shaker and incubator combination makes these devices ideal for cell culture procedures.
Artikel nummer : (BOEI130000)
Leverantör: BOEKEL SCIENTIFIC
Beskrivning: Quiet, rugged shaker is ideal for a variety of immunoassay and research applications.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: BOEKEL SCIENTIFIC
Beskrivning: Designed to suitable for two or four standard microplates or strip trays.
Leverantör: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Beskrivning: Shaker, Microplate Shaker, Genie®, Digital Multi-MicroPlate Genie® EU-plug*, Max. load: 0,5 kg, Antal plattor: 4 (8 with optional tray), Orbit: 1,0 mm, B×D×H: 240×335×165 mm, Vikt: 3,75 kg
Leverantör: Cole Parmer
Beskrivning: Specifically designed to mix small volumes of liquid in a temperature-controlled environment.
Leverantör: Cole Parmer
Beskrivning: Provides a fast-mixing action in a tight orbit.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom