Du sökte efter: Skakapparater, fram- och tillbakagående rörelse
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (444-2909)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Digital shaker with microprocessor control which is ideal for a range mixing applications, e.g. solubility studies and extraction procedures. Variable...
UOM: 1 * 1 Items
Waste Reducing
Artikel nummer : (442-1184)
Leverantör: IKA
Beskrivning: Low profile laboratory shaker with digital display and a large platform. Continuous operation is guaranteed even under extreme loads. Suitable for ves...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Beskrivning: Promax shakers have a one dimensional back and forth motion for vigorous mixing of flasks and separating funnels in chemical applications, using analo...
Leverantör: IKA
Beskrivning: Compact flat shakers with electronic adjustment of speed and timer. Control model has an RS232/analogue interface and integrated end point positioning...
Leverantör: Edmund Bühler GmbH
Beskrivning: Reciprocating shakers, which are suitable for continuous or timer operation. The optional universal tray accepts a maximum of 5×1000 ml or 9×500&...
Artikel nummer : (444-9120)
Leverantör: Edmund Bühler GmbH
Beskrivning: Laboratory shaker which has functionality to change motion from orbital to reciprocating without using any tools. Sturdy, maintenance free shaker, sui...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (444-9422)
Leverantör: Edmund Bühler GmbH
Beskrivning: Large, heavy duty reciprocating shaker for use as a floor standing unit only. Shaker is designed for continuous operation and accommodates loads of up...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Edmund Bühler GmbH
Beskrivning: Bench top reciprocating shakers which are suitable for continuous operation and accommodate loads of up to 30 kg. Universal tray accepts max. 11×1000 ...
Artikel nummer : (OHAU30391830)
Leverantör: OHAUS
Beskrivning: This digital reciprocating shaker is designed for a wide range of applications, including cell cultures, that require accurate and repeatable results....
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (STUA51901-02)
Leverantör: Cole Parmer
Beskrivning: Powerful yet quiet device is perfect for continuous use applications.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning: These digital reciprocating shakers with programmable digital feedback control system are ideal for culturing cells in hybridisation, staining and des...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom