Du sökte efter: Skakapparater, roterande/vaggande rörelse
47  results were found
SearchResultCount:"47"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (444-0148)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The mini nutating mixer that combines the action of an orbital shaker and a rocker to produce a three-dimensional motion which provides gentle yet tho...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (444-0500)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: A unique design of rotator makes this unit suitable for a wide range of mixing applications in biochemistry, molecular biology and histochemistry. The...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (444-0756)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Rocking platform shaker with low profile design can be used in most fume hoods and incubators. The cast aluminium base offers durability and stability...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Vagga med justerbar hastighet och vinkel för att ge optimal kontroll över blandningsförhållandena. En varsam vågrörelse är idealisk för blotting av me...
Artikel nummer : (444-1343)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The VWR® rotating mixer provides gentle to vigorous mixing of samples in up to 50 ml tubes.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Tube rollers are designed for the gentle, thorough mixing of a variety of containers, including Vacutainers™, bottles, test tubes, centrifuge tubes an...
Artikel nummer : (444-0759)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The low profile 3-D rotator waver provides precise speed control and a smooth, low foaming, three dimensional, wave motion. The cast aluminium base of...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (700-0245)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Mini Blotting Shaker kombinerar vaggande och skakande rörelser för att skapa en tredimensionell rörelse som är tillräckligt varsam för känsliga geler ...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning: The PTR-35 and PTR-60 variable speed, variable angle, 360° multifunction rotators provide flexible mixing options in a compact unit. Applications incl...
Leverantör: IKA
Beskrivning: Shakers for smooth mixing tasks, 2D models feature a rocking motion and 3D units have three dimensional tumbling motion, basic models have fixed shaki...
Artikel nummer : (444-0341)
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning: Shaker, Rocking/Rotating Shaker, Grant-bio, UK/EU-plugs, PMR-30, Skakrörelse: Vaggande, Skakhastighet: 5 - 30 cycles/min, Vinkel: 7°, Vikt: 2 kg, B×D×H: 220×205×120 mm
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: IKA
Beskrivning: Roller shakers with 6 or 10 rolls, provide smooth rocking and rolling action, basic models have fixed speed, and the digital units feature infinitely ...
Sale
Artikel nummer : (444-0350)
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning: Shaker, Rocking/Rotating Shaker, Grant-bio, UK/EU-plugs, PS-3D, Skakrörelse: 3D roterande, Vinkel: 7°, Kolvhastighet: 5 - 60 min⁻¹, Vikt: 1,3 kg, B×D×H: 85×150×80 mm
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (444-0927)
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning: The sturdy PMR-100 variable speed and adjustable angle rocker is ideally suited for mixing solutions or nutrient media in vessels or bags. The unit pr...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Beskrivning: Skakapparat med assymetrisk tredimensionell rörelse för homogen blandning. Idealisk för blandning av celler eller upplösta ämnen och hantering av obje...
Artikel nummer : (444-0353)
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning: PS-M3D är en kompakt, multifunktionell skakapparat med reglerbar hastighet och möjlighet till olika typer av 3D-rörelser. Används bl. a. för immunopre...
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 47
no targeter for Bottom